Få mere at vide
Hexamethyldisilazan, Solstice
Artikelnummer. 16665853
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16665853 1 L Plastflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 16665853 Leverandør Fluka Leverandørnr. 40215H1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00 DKK
    3835.88 DKK / 1 L
    Spare 324.12 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Halvlederkvalitet (17713)
  • Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 999-97-3
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Flammepunkt 11 °C
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Procent renhed ≥98%
Grad Halvleder
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.4070 - 1.4090