Få mere at vide
Hexamethyldisilazan, elektronisk kvalitet, 99+%
Beskrivelse
Hexamethyldisilazan bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og organometallisk kemi. Det bruges ofte som en adhæsionspromotor til fotoresist i fotolitografi. Yderligere anvendes det til fremstilling af trimethylsilylethere ud fra hydroxyforbindelser. Det bruges som et alternativ til kritisk punkttørring under prøveforberedelse i elektronmikroskopi. Det tilsættes analytten for at få silylerede diagnostiske produkter under pyrolyse i gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hexamethyldisilazan anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og organometallisk kemi. Det bruges ofte som adhæsionsfremmer for fotoresist i fotolitografi. Derudover bruges det til fremstilling af trimethylsilylætere fra hydroxyforbindelser. Det bruges som et alternativ til kritisk punkttørring under prøveforberedelse i elektronmikroskopi. Det tilsættes analyten for at opnå silylerede diagnostiske produkter under pyrolyse i gaskromatografi – massespektrometri.
Opløselighed
Blandet med methanol, ethylether, kloroform og benzen. Ublandelig med vand.
Noter
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 126 °C, 126°C |
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethyldisilazane |
| Smeltepunkt | -78 °C |
| Tæthed | 0.774 g/mL, 0.774 |
| Mængde | 500 g, 500g |
| Flammepunkt | 8 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | (CH3)3SiNHSi(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.408 |
| FN nummer | UN3286 |
| Vis mere |