Få mere at vide
Hexamethyldisilazan, elektronisk kvalitet, 99+%
Artikelnummer. 11309215
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 g, 100g
100 mL
500 g, 500g
500 mL
Pakningsstørrelse:
100g
100ml
25ml
500g
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309215 25 mL 25ml
11319215 100 mL 100ml
11329215 500 mL 500ml
11309707 500 g, 500g 500g
11389697 100 g, 100g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16519.AC
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161,395 g/mol
Hexamethyldisilazan bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og organometallisk kemi. Det bruges ofte som en adhæsionspromotor til fotoresist i fotolitografi. Yderligere anvendes det til fremstilling af trimethylsilylethere ud fra hydroxyforbindelser. Det bruges som et alternativ til kritisk punkttørring under prøveforberedelse i elektronmikroskopi. Det tilsættes analytten for at få silylerede diagnostiske produkter under pyrolyse i gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethyldisilazane bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og organometallisk kemi. Det bruges ofte som en adhæsionspromotor til fotoresist i fotolitografi. Yderligere anvendes det til fremstilling af trimethylsilylethere ud fra hydroxyforbindelser. Det bruges som et alternativ til kritisk punkttørring under prøveforberedelse i elektronmikroskopi. Det tilsættes analytten for at få silylerede diagnostiske produkter under pyrolyse i gaskromatografi-massespektrometri.
Opløselighed
Blandbar med methanol, ethylether, chloroform og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-97-3
Molekylær formel C6H19NSi2
MDL nummer MFCD00008259
InChI nøgle FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC navn [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMIL C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 126 °C
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisilazane
Smeltepunkt -78 °C
Mængde 25 mL
Flammepunkt 8 °C (46 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.408
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.774
Lineær formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
FN nummer UN3286
Beilstein 635752
Merck Index 14,4689
Opløselighedsinformation Blandet med methanol, ethylether, kloroform og benzen. Ublandelig med vand.
Molekylvægt (g/mol) 161.395
Formel vægt 161.4
Procent renhed ≥99%
Grad Elektronisk