Få mere at vide
Hexamethyldisilazan, 98+%
Artikelnummer. 11402118
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402118 500 mL 500ml
11492108 100 mL 100ml
11412118 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15139.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.80 DKK
    846.65 DKK / 500ml
    Spare 214.15 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161,395 g/mol
Hexamethyldisilazan bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og organometallisk kemi. Det bruges ofte som en adhæsionspromotor til fotoresist i fotolitografi. Yderligere anvendes det til fremstilling af trimethylsilylethere ud fra hydroxyforbindelser. Det bruges som et alternativ til kritisk punkttørring under prøveforberedelse i elektronmikroskopi. Det tilsættes analytten for at få silylerede diagnostiske produkter under pyrolyse i gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethyldisilazane bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og organometallisk kemi. Det bruges ofte som en adhæsionspromotor til fotoresist i fotolitografi. Yderligere anvendes det til fremstilling af trimethylsilylethere ud fra hydroxyforbindelser. Det bruges som et alternativ til kritisk punkttørring under prøveforberedelse i elektronmikroskopi. Det tilsættes analytten for at få silylerede diagnostiske produkter under pyrolyse i gaskromatografi-massespektrometri.
Opløselighed
Blandbar med methanol, chloroform, ethylether og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-97-3
Molekylær formel C6H19NSi2
Molekylvægt (g/mol) 161.395
MDL nummer MFCD00008259
InChI nøgle FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC navn [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMIL C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Smeltepunkt °C til 78 °C
Tæthed 0.774
Kogepunkt 126 °C
Flammepunkt 8 °C (46 °F)
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.408
Mængde 500 mL
FN nummer UN3286
Beilstein 635752
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,4689
Opløselighedsinformation Blandet med methanol, kloroform, ethylether og benzen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 161.4
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisilazane