Få mere at vide
Hexamethyldisilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethyldisilane |
| CAS | 1450-14-2 |
| Molekylær formel | C6H18Si2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1,1,2,2,2-Hexamethyldisilane, NSC 294211, Permethyldisilane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | trimethyl(trimethylsilyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.38 |
| Formel vægt | 146.0947 |