Få mere at vide
Hexamethyldisilane, 98+%
Artikelnummer. 11484534
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484534 100 g 100g
11464534 5 g 5g
11474534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13155.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
Hexamethyldisilan fungerer som et silyleringsreagens for allylacetater, arylhalogenider og diketoner. Det er et kildemateriale til dampaflejring under siliciumcarbidvækst. Det bruges også i elektroniske og halvlederindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethyldisilan fungerer som et silyleringsreagens for allylacetater, arylhalogenider og diketoner. Det er et kildemateriale til dampaflejring under siliciumcarbidvækst. Det bruges også i elektroniske og halvlederindustrier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether og acetone.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-14-2
Molekylær formel C6H18Si2
Molekylvægt (g/mol) 146.38
MDL nummer MFCD00008258
InChI nøgle NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
PubChem CID 74057
IUPAC navn trimethyl(trimethylsilyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 112°C to 113°C
Kemisk navn eller materiale Hexamethyldisilane
Smeltepunkt 12°C to 13°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1633463
Flammepunkt −1°C (30°F)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and acetone.
Formel vægt 146.38
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.422
Tæthed 0.721
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.