Få mere at vide
Hexamethylcyclotrisiloxan, TRC
Artikelnummer. 30137103
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137103 25 g
30132719 250 g
17912325 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29434025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-05-9
Molekylær formel C6 H18 O3 Si3
Molekylvægt (g/mol) 222.46
Synonym Cyclotrisiloxane, hexamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisiloxane, Dimethylsiloxane cyclic trimer, Hexamethylcyclotrisiloxane, LS 8120, SDK 10
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMIL C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylcyclotrisiloxane
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Formel vægt 222.056