Få mere at vide
Hexamethylcyclotrisiloxan, 98%
Artikelnummer. 15129243 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15129243 500 g Glasflaske 500g
10617182 25 g Glasflaske 25g
10750721 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15129243 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216465000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-05-9
Molekylær formel C6H18O3Si3
Molekylvægt (g/mol) 222.46
MDL nummer MFCD00005943
InChI nøgle HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
SMIL C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylcyclotrisiloxane
Navn note 98%
Smeltepunkt 63,0 °C til 67,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Kogepunkt 134,0 °C
Flammepunkt 35 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
FN nummer 1325
Beilstein 04,III,1884
Merck Index 09,4559
IUPAC navn hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinan
Formel vægt 222.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.