Få mere at vide
Hexamethylcyclotrisiloxan, 97%
Artikelnummer. 11426216
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426216 500 g 500g
11406216 25 g 25g
11416216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23028.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222,46 g/mol
Hexamethylcyclotrisiloxan anvendes til fremstilling af podepolymerer og blokpolymerer. Det er også et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning og fungerer også som et mellemprodukt i organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethylcyclotrisiloxan anvendes til fremstilling af podepolymerer og blokpolymerer. Det er også et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning og fungerer også som et mellemprodukt i organiske reaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-05-9
Molekylær formel C6H18O3Si3
Molekylvægt (g/mol) 222.46
MDL nummer MFCD00005943
InChI nøgle HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinan
SMIL C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Tekniske data
Kogepunkt 134 °C
Kemisk navn eller materiale Hexamethylcyclotrisiloxane
Smeltepunkt 64 °C til 66 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1766829
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 222.47
Procent renhed 97%
Følsomhed Fugtfølsom