Få mere at vide
Hexamethylcyclotrisiloxan, 97%
Beskrivelse
Hexamethylcyclotrisiloxan anvendes til fremstilling af podepolymerer og blokpolymerer. Det er også et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning og fungerer også som et mellemprodukt i organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hexamethylcyclotrisiloxan anvendes til fremstilling af podepolymerer og blokpolymerer. Det er også et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning og fungerer også som et mellemprodukt i organiske reaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 134 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethylcyclotrisiloxane |
| Smeltepunkt | 64 °C til 66 °C |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1766829 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 222.47 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hexamethylcyclotrisiloxane
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylcyclotrisiloxane