Få mere at vide
Hexamethylbenzene-d18, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethylbenzene-d18 |
| CAS | 4342-40-9 |
| Molekylær formel | C12 D18 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexa(methyl-d3)- (ACI), 1,2,3,4,5,6-Hexa(methyl-d3)benzene (ACI), Benzene, hexa(methyl-d3)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Hexa(methyl-d3)benzene, Hexamethylbenzene-d18, Perdeutero(hexamethylbenzene), Hexamethylbenzene-D18, Mellitene-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1c(c(c(c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6-hexakis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.3822 |
| Formel vægt | 180.2538 |