Få mere at vide
Hexamethylbenzen, 99+%
Artikelnummer. 11454033
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454033 1 g 1g
11464033 5 g 5g
11458890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10294.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162,276 g/mol
Hexamethylbenzen anvendes som farmaceutiske mellemprodukter, i organisk syntese af forbindelser, som opløsningsmiddel til He-NMR-spektroskopi. Anvendes som ligand i organometallisk kemi. Reaktion med dimethyldioxiran giver hovedproduktet, et usædvanligt oxepantriepoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexamethylbenzen anvendes som farmaceutiske mellemprodukter, i organisk syntese af forbindelser, som opløsningsmiddel til He-NMR-spektroskopi. Anvendes som ligand i organometallisk kemi. Reaktion med dimethyldioxiran giver hovedproduktet, et usædvanligt oxepantriepoxid.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Uforeneligt med nitromethan, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-85-4
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.276
MDL nummer MFCD00008523
InChI nøgle YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexamethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylbenzene
Smeltepunkt 163°C to 167°C
Tæthed 1.063
Kogepunkt 265°C
Mængde 1 g
Beilstein 1905834
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 162.28
Procent renhed ≥99%