Få mere at vide
Hexamethylbenzen, 98+%
Artikelnummer. 10621575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621575 5 g Glasflaske 5g
10235300 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120570050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-85-4
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.27
MDL nummer MFCD00008523
InChI nøgle YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexamethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylbenzene
Navn note 99+%
Smeltepunkt 165 °C til 168 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 264 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6(CH3)6
Mængde 5 g
Beilstein 05, 450
Fieser 01,426; 01,427; 02,207; 05,323; 06,273; 07,167; 09,234; 13,141; 14,175
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 162.27
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller nåle