Få mere at vide
Hexamethylacetone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420308 25 g 25g
15410308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53464.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-24-7 | C9H18O | 142.242 g/mol
Hexamethylacetone anvendes til fremstilling af di-tert.-butyladamantylcarbinol ved at reagere med 1-brom-adamantan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Hexamethylacetone bruges til at fremstille
di-tert.-butyladamantylcarbinol ved at reagere med 1-brom-adamantan.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 815-24-7
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.242
MDL nummer MFCD00008845
InChI nøgle UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13152
IUPAC navn 2,2,4,4-tetramethylpentan-3-on
SMIL CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethylacetone
Tæthed 0.824
Kogepunkt 152°C to 153°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Brydningsindeks 1.419
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1701122
Synonym hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%