missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexamethoxyphosphazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethoxyphosphazene |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18N3O6P3/c1-10-16(11-2)7-17(12-3,13-4)9-18(8-16,14-5)15-6/h1-6H3 |
| Formel vægt | 321.04 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?