Få mere at vide
Hexamethoniumchlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457785
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457785 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457785 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1923.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Hexamethoniumchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethonium Chloride
CAS 60-25-3
Analyt- eller komponentnavne Hexamethonium Chloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H30 N2 . 2 Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,6-Hexanediaminium, N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethyl-, chloride (1:2), 1,6-Hexanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, dichloride (9 CI), Ammonium, hexamethylenebis[trimethyl-, dichloride (8 CI), Hexamethylenebis[trimethylammonium chloride] (6 CI,7 CI), Bistrium chloride, N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride)
InChI formel InChI=1 S/C12H30N2.2 ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1 H/q+2;;/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl-[6-(trimethylazaniumyl)hexyl]azanium; dichlorid
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 273.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 272,1786 g/mol