Få mere at vide
Hexamethonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 15433239
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433239 25 g 25g
15443239 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60466.14
Request Bulk or Custom Format
Nikotinisk acetylcholin-receptorantagonist
Nikotinisk acetylcholin-receptorantagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-97-0
Molekylær formel C12H30Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 362.194
MDL nummer MFCD00011787
InChI nøgle FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Synonym hexamethonium bromide, hexamethonium dibromide, simpatoblock, gangliostat, esametina, hexameton, vegolysen, vegolysin, bistrium bromide, hexonium dibromide
PubChem CID 5938
IUPAC navn trimethyl-[6-(trimethylazaniumyl)hexyl]azanium;dibromid
SMIL C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexamethonium bromide
Smeltepunkt 282°C to 285°C (decomposition)
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3
Mængde 25 g
Beilstein 3715749
Merck Index 14,4688
Formel vægt 362.19
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver