Få mere at vide
gamma-Hexalacton, 98%
Artikelnummer. 15595086 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595086 25 g 25g
15580662 100 g 100g
15505096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15595086 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394170250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-06-7
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00005401
InChI nøgle JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
IUPAC navn 5-ethyloxolan-2-on
SMIL CCC1CCC(=O)O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale γ-Hexalactone
Smeltepunkt -18,0 °C
Tæthed 1.0230g/mL
Kogepunkt 220,0 °C
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.023
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
Formel vægt 114.14
Procent renhed 98%