Få mere at vide
Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoralkoxy)phosphazen, massespektrometristandard, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15167432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15167432 250 mg Glasflaske 250mg
15157432 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15167432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449172500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 105809-15-2
Molekylær formel C6H18N3P3
Molekylvægt (g/mol) 2120
InChI nøgle DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriomethyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
SMIL CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Tæthed 1.8000g/mL
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3490 to 1.3570
Mængde 250 mg
Specifik vægtfylde 1.8
Synonym ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine
Formel vægt 2120
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.