missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexakis(1H,1H,8H-tetradecafluorooctyloxy)phosphazine, TRC

Artikelnummer. 30009699
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009699 25 mg
30007631 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29398825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 186406-49-5
Molekylær formel C48 H18 F84 N3 O6 P3
Molekylvægt (g/mol) 2421.46
Synonym 2,2,4,4,6,6-Hexahydro-2,2,4,4,6,6-hexakis((2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctyl)oxy)-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine;
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctoxy)-1,3,5-triaza-2λ5,4λ5,6λ5-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene
SMIL FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COp1(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexakis(1H,1H,8H-tetradecafluorooctyloxy)phosphazine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C48H18F84N3O6P3/c49-7(50)19(73,74)31(97,98)43(121,122)37(109,110)25(85,86)13(61,62)1-136-142(137-2-14(63,64)26(87,88)38(111,112)44(123,124)32(99,100)20(75,76)8(51)52)133-143(138-3-15(65,66)27(89,90)39(113,114)45(125,126)33(101,102)21(77,78)9(53)54,139-4-16(67,68)28(91,92)40(115,116)46(127,128)34(103,104)22(79,80)10(55)56)135-144(134-142,140-5-17(69,70)29(93,94)41(117,118)47(129,130)35(105,106)23(81,82)11(57)58)141-6-18(71,72)30(95,96)42(119,120)48(131,132)36(107,108)24(83,84)12(59)60/h7-12H,1-6H2
Formel vægt 2420.907
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.