Få mere at vide
Hexaketocyclohexan octahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045121
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11317456
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09488.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7255-28-9 | C6O6 | 168.06 g/mol
Hexaketocyclohexan-octahydrat anvendes til fremstilling af hexaazatriphenylenhexacarbonitril. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexaketocyclohexan octahydrat anvendes til fremstilling af hexaazatriphenylenhexacarbonitril. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7255-28-9
Molekylær formel C6O6
Molekylvægt (g/mol) 168.06
MDL nummer MFCD00001652,MFCD00149074
InChI nøgle PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexon
SMIL O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaketocyclohexane octahydrate
Smeltepunkt 90°C to 93°C
Mængde 2 g
Beilstein 2091040
Formel vægt 312.20 (168.07 Anhydrous)
Procent renhed 99%