Få mere at vide
Hexaketocyclohexan octahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327456
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327456 10 g 10g
11317456 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09488.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7255-28-9 | C6O6 | 168.06 g/mol
Hexaketocyclohexan-octahydrat anvendes til fremstilling af hexaazatriphenylenhexacarbonitril. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexaketocyclohexan octahydrat anvendes til fremstilling af hexaazatriphenylenhexacarbonitril. Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7255-28-9
Molekylær formel C6O6
Molekylvægt (g/mol) 168.06
MDL nummer MFCD00001652,MFCD00149074
InChI nøgle PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexon
SMIL O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Hexaketocyclohexane octahydrate
Smeltepunkt 90°C to 93°C
Mængde 10 g
Beilstein 2091040
Formel vægt 312.20 (168.07 Anhydrous)
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.