Få mere at vide
Hexahydrophenyl Cinacalcet, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexahydrophenyl Cinacalcet |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28F3N/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25/h2-3,5,9-10,12-13,16-17,19,26H,4,6-8,11,14-15H2,1H3/t16-,17?,19?/m1/s1 |
| Formel vægt | 363.2174 |