Få mere at vide
Hexahydrocurcumin, TRC
Artikelnummer. 30138236
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138236 500 mg
30005320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH281370500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36062-05-2
Molekylær formel C21 H26 O6
Molekylvægt (g/mol) 374.43
Synonym 3-Heptanone, 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone, Hexahydrocurcumin
IUPAC navn 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) heptan-3-one
SMIL COc1cc(CCC(O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexahydrocurcumin
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formel vægt 374.1729