Få mere at vide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30397021
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397021 5 g
30402388 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2937855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19438-60-9
Molekylær formel C9 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-methyl- (8CI), Hexahydro-5-methyl-1,3-isobenzofurandione, 1-Methylcyclohexane-4,5-Dicarboxylic anhydride, 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic anhydride, HN 7000, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Lindride 52, NSC 128883, Quinhard HH 400, Rikacid MH, Rikacid MH-T, WH 700
IUPAC navn 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-DION
SMIL CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formel vægt 168.0786