Få mere at vide
Hexahydro-4-methylftholanhydrid, 98%, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10605992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10605992 500 g Glasflaske 500g
10347490 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10605992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165395000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 19438-60-9 | C9H12O3 | 168,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19438-60-9
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
MDL nummer MFCD00005927
InChI nøgle FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
PubChem CID 86876
IUPAC navn 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
Navn note 98%
Smeltepunkt -29 °C
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 120 °C (1,0 Mbar)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4764 til 1,4784
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer med vand
Viskositet 65 mPa (20 °C)
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .