Få mere at vide
Hexahydro-3a-methyl-1,3-isobenzofurandione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexahydro-3a-methyl-1,3-isobenzofurandione |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 168.0786 |
| Procent renhed | >95% |