missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol |
| CAS | 4405-13-4 |
| Molekylær formel | C6H10O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glyoxal Trimer Dihydrate, 2,3,4a,6,7,8a-Hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H |
| SMIL | OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O |
| IUPAC navn | 2,3,4a,6,7,8a-hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.13 |
| Formel vægt | 210.0376 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?