missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol, TRC

Artikelnummer. 30401697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401697 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30401697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294943100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol
CAS 4405-13-4
Molekylær formel C6H10O8
Mængde 100 mg
Synonym Glyoxal Trimer Dihydrate, 2,3,4a,6,7,8a-Hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol
InChI formel InChI=1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
SMIL OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
IUPAC navn 2,3,4a,6,7,8a-hexahydro-[1,4]dioxino[2,3-b][1,4]dioxine-2,3,6,7-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 210.13
Formel vægt 210.0376
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.