Få mere at vide
Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, TRC
Artikelnummer. 30138068
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138068 25 g
30132448 100 g
17922325 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29402025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-42-7
Molekylær formel C8 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (6CI,8CI), Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, Aradur HY 925, Araldite HT 904, Araldite HT 907, Araldite HY 907, Araldite HY 925, Araldite Hardener HY 925, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, Cyclohexanedicarboxylic anhydride, EP 400B, Epilox H 11-01, HHPA, HT 907, HV 136, HY 925, Hardener HY 925, Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, Hexahydrophthalic acid anhydride, Hexahydrophthalic anhydride, Lekutherm Hardener H, MH 700E, NSC 8622, Rikacid HH, Rikacid HH-A, Rikacid HHPA, Rikacid MH 600, Rikacid MH 700E, Rutadur AG, Rutapox HX
IUPAC navn 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMIL O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexahydro-1,3-isobenzofurandione
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Formel vægt 154.063