Få mere at vide
Hexahelicene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexahelicene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H16/c1-3-7-22-17(5-1)9-11-19-13-15-21-16-14-20-12-10-18-6-2-4-8-23(18)25(20)26(21)24(19)22/h1-16H |
| Formel vægt | 328.1252 |