Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Størrelse:
Lille; 38 x 25 x 9 mm
Stor; 102 x 76 x 22 mm
X-Large; 127 x 89 x 31 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Bøj fleksible både i punkter for at danne hældetude
- Flad bund og skrå sider giver nøjagtig overførsel
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
- Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
- Antistatisk
- FDA/food-grade kompatibel
- Pakke med 500
- Engangs
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
Bund form | Flad |
Engangs | Engangsbrug |
Materiale | Polystyren |
Form | Sekskantet |
Type | Vejende båd |
Størrelse | Stor; 102 x 76 x 22 mm |
Længde (metrisk) | 102 mm |
Bredde (metrisk) | 76 mm |
Højde (metrisk) | 22 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion