Få mere at vide
Fisherbrand™ Sekskantede antistatiske vejebåde
Artikelnummer. 15788187 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Længde (metrisk):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Bredde (metrisk):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15788187
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Fisherbrand™ Sekskantede antistatiske vejebåde er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Fleksible både kan bøjes i punkter for at danne hældetude.
  • Flad bund og skrå sider giver nøjagtig overførsel.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F).
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • Kun antistatisk version.
  • 1 farve, 4 størrelser.
  • Pakke med 500.
  • Alle er FDA/food-grade-kompatible.
  • Engangs.
Tekniske data
Bund form Flad
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Sekskantet
Sterilitet Non-sterile
Type Antistatisk vejebåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Længde (metrisk) 64 mm
Bredde (metrisk) 51 mm
Højde (metrisk) 19 mm