Få mere at vide
Fisherbrand™ Sekskantede antistatiske vejebåde
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Længde (metrisk):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Bredde (metrisk):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Flexible boats can be bent at points to form pour spouts.
- Flat bottoms and sloping sides provide accurate transfer.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F).
- Can be used with microwave moisture analyzers.
- Antistatic version only.
- 1 color, 4 sizes.
- Pack of 500.
- All are FDA/food-grade compliant.
- Disposable.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flat |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Materiale | Polystyrene |
| Form | Hexagonal |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Weighing Boat |
| Til brug med (udstyr) | Microwave Moisture Analyzer |
| Længde (metrisk) | 38 mm |
| Bredde (metrisk) | 25 mm |
| Vis mere |