Få mere at vide
Fisherbrand™ Sekskantede antistatiske vejebåde
Artikelnummer. 15778187 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Længde (metrisk):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Bredde (metrisk):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15778187
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Fisherbrand™ Sekskantede antistatiske vejebåde er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Flexible boats can be bent at points to form pour spouts.
  • Flat bottoms and sloping sides provide accurate transfer.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F).
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • Antistatic version only.
  • 1 color, 4 sizes.
  • Pack of 500.
  • All are FDA/food-grade compliant.
  • Disposable.
Tekniske data
Bund form Flat
Farve White
Engangs Single-use
Materiale Polystyrene
Form Hexagonal
Sterilitet Non-sterile
Type Weighing Boat
Til brug med (udstyr) Microwave Moisture Analyzer
Længde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Højde (metrisk) 9 mm