Få mere at vide
Fisherbrand™ Sekskantede antistatiske vejebåde
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Længde (metrisk):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Bredde (metrisk):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fleksible både kan bøjes i punkter for at danne hældetude.
- Flad bund og skrå sider giver nøjagtig overførsel.
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
- Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F).
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
- Kun antistatisk version.
- 1 farve, 4 størrelser.
- Pakke med 500.
- Alle er FDA/food-grade-kompatible.
- Engangs.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Sekskantet |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Antistatisk vejebåd |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
| Længde (metrisk) | 127 mm |
| Bredde (metrisk) | 89 mm |
| Vis mere |