Få mere at vide
Hexaglycerin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaglycerin |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Natrulon H 6, PCB 06, PCB 06 (polyol), Polyglycerin 06, Polyglycerin 6, Polyglycerol 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H38O13/c19-1-13(21)3-27-5-15(23)7-29-9-17(25)11-31-12-18(26)10-30-8-16(24)6-28-4-14(22)2-20/h13-26H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-,17-,18+/m0/s1 |