Få mere at vide
Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Hexafluorkiselsyre er almindeligt anvendt som en kilde til fluorid. Det omdannes til en række nyttige hexafluorsilicatsalte. Det bruges også som en elektrolyt i Betts elektrolytisk proces til raffinering af bly. Det er et vigtigt organisk reagens til spaltning af Si-O-bindinger af silylethere. Desuden bruges det som træ, et konserveringsmiddel og bruges også til overflademodifikation af calciumcarbonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hexafluorkiselsyre er almindeligt anvendt som en kilde til fluorid. Det omdannes til en række nyttige hexafluorsilicatsalte. Det bruges også som en elektrolyt i Betts elektrolytisk proces til raffinering af bly. Det er et vigtigt organisk reagens til spaltning af Si-O-bindinger af silylethere. Desuden bruges det som træ, et konserveringsmiddel og bruges også til overflademodifikation af calciumcarbonat.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller, alkalier, stærke syrer, stentøj og glas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 108°C to 109°C |
| Kemisk navn eller materiale | Hexafluorosilicic acid |
| Mængde | 2500 g |
| Lineær formel | H2SiF6 |
| FN nummer | UN1778 |
| Merck Index | 14,4182 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 144.09 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 35% w/w aq. soln. |
| Tæthed | 1.32 |
Sikkerhed og håndtering
- Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Fluorosilicic acid