Få mere at vide
Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11383696
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383696 500 g 500g
11373696 100 g 100g
11393696 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14829.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
Hexafluorkiselsyre er almindeligt anvendt som en kilde til fluorid. Det omdannes til en række nyttige hexafluorsilicatsalte. Det bruges også som en elektrolyt i Betts elektrolytisk proces til raffinering af bly. Det er et vigtigt organisk reagens til spaltning af Si-O-bindinger af silylethere. Desuden bruges det som træ, et konserveringsmiddel og bruges også til overflademodifikation af calciumcarbonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexafluorkiselsyre er almindeligt anvendt som en kilde til fluorid. Det omdannes til en række nyttige hexafluorsilicatsalte. Det bruges også som en elektrolyt i Betts elektrolytisk proces til raffinering af bly. Det er et vigtigt organisk reagens til spaltning af Si-O-bindinger af silylethere. Desuden bruges det som træ, et konserveringsmiddel og bruges også til overflademodifikation af calciumcarbonat.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller, alkalier, stærke syrer, stentøj og glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16961-83-4
Molekylær formel F6H2Si
Molekylvægt (g/mol) 144.091
MDL nummer MFCD00036289
InChI nøgle OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
IUPAC navn hexafluorsilicium(2-);hydron
SMIL [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 108°C to 109°C
Kemisk navn eller materiale Hexafluorosilicic acid
Mængde 500 g
Lineær formel H2SiF6
FN nummer UN1778
Merck Index 14,4182
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 144.09
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 35% w/w aq. soln.
Tæthed 1.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorosilicic acid