Få mere at vide
Hexafluorosilicic acid, 23% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376319
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376319 2.5 kg 2.5kg
11366319 100 g 100g
11354799 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 069109.A4
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Det er hovedsageligt fremstillet som en forløber for aluminiumtrifluorid og syntetisk kryolit. Det er almindeligt anvendt som en kilde til fluor til vandfluorering. Hexafluorkiselsyre omdannes også til en række nyttige hexafluorsilicatsalte. Kaliumsaltet bruges til fremstilling af porcelæn, magnesiumsaltet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16961-83-4
Molekylær formel F6H2Si
Molekylvægt (g/mol) 144.091
MDL nummer MFCD00036289
InChI nøgle OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
IUPAC navn hexafluorsilicium(2-);hydron
SMIL [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluorosilicic acid
Farve Hvid til gul
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 kg
FN nummer UN1778
Merck Index 14,4182
Formel vægt 144.09
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 23% w/w aq. soln.
Tæthed 1.223g/mL