Få mere at vide
Hexafluorophosphoric acid, ca 60% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11372757
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372757 25 mL 25ml
11382757 100 mL 100ml
11392757 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15728.AC
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16940-81-1 | HPF6
Hexafluorphosphorsyre bruges som katalysator. Det bruges også som metalrens og kemisk polermiddel til dannelse af beskyttende belægninger af metaloverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexafluorphosphorsyre anvendes som katalysator. Det bruges også som metalrens og kemisk polermiddel til dannelse af beskyttende belægninger af metaloverflader.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, glas, alkalimetaller, pulveriserede metaller, stærke oxidationsmidler, metaller og reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-81-1
Molekylær formel HPF6
MDL nummer MFCD00011350
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluorophosphoric acid
Tæthed 1.65
Mængde 25 mL
FN nummer UN1782
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 145.97
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈60% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexafluorophosphoric acid, ca 60% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexafluorophosphoricacid, Hydrofluoricacid