Få mere at vide
Hexafluoroglutarsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463448 5 g 5g
11473448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17848.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 376-73-8 | C5H2F6O4 | 240.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 376-73-8
Molekylær formel C5H2F6O4
Molekylvægt (g/mol) 240.06
MDL nummer MFCD00004172
InChI nøgle CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
PubChem CID 67827
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluoroglutaric acid
Smeltepunkt 92°C to 97°C
Kogepunkt 134°C to 138°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1801049
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn hexafluorpentandisyre
Formel vægt 240.06
Procent renhed 98%