Få mere at vide
Hexafluoroglutaric acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10073660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10073660 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10073660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluoroglutaric acid
Navn note 97%
CAS 376-73-8
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H2F6O4
MDL nummer MFCD00004172
Mængde 5 g
Synonym hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
InChI nøgle CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
IUPAC navn hexafluoropentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 240.06
PubChem CID 67827
Formel vægt 240.06