Få mere at vide
Hexafluoracetonehydrat, TRC
Artikelnummer. 30405948
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30405948 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30405948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3051302.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluoroacetone Hydrate
CAS 10057-27-9
Molekylær formel C3 F6 O . xH2O
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2
SMIL O=C(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one hydrat
Molekylvægt (g/mol) 184.03
Formel vægt 183.9959