Få mere at vide
Hexafluoro-2-(p-tolyl)-2-propanol, 97%
Artikelnummer. 11449286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449286 25 g 25g
11439286 5 g 5g
2 options
Artikelnummer. 11449286
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18123.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2010-61-9 | C10H8F6O | 258.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2010-61-9
Molekylær formel C10H8F6O
Molekylvægt (g/mol) 258.16
MDL nummer MFCD00015357
InChI nøgle AOAVZPXKNQAALI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoro-2-p-tolyl-2-propanol, 2-p-tolyl hexafluoroisopropanol, hexafluoro-2-4-tolyl isopropanol, hexafluoro-2-p-tolyl isopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-methylphenyl propan-2-ol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.,.alpha.-bis trifluoromethyl, 4-methyl-alpha,alpha-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, hexafluoro-2 p-tolyl isopropanol, benzenemethanol, 4-methyl-alpha,alpha-bis trifluoromethyl, hexafluoro-2-p-tolyl-i-propanol
PubChem CID 74829
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluoro-2-(p-tolyl)-2-propanol
Kogepunkt 181°C to 182°C
Brydningsindeks 1.424
Mængde 25 g
Beilstein 2127760
Formel vægt 258.17
Procent renhed 97%