Få mere at vide
Hexaflumuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaflumuron |
| CAS | 86479-06-3 |
| Molekylær formel | C16 H8 Cl2 F6 N2 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-[[[3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, AI 3-29832, Consult, Consult 100EC, Cosult, Hexaflumuron, Hexafluron, OMS 3031, Sonet, XRD 473 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Cl2F6N2O3/c17-7-4-6(5-8(18)12(7)29-16(23,24)14(21)22)25-15(28)26-13(27)11-9(19)2-1-3-10(11)20/h1-5,14H,(H2,25,26,27,28) |
| SMIL | FC(F)C(F)(F)Oc1c(Cl)cc(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl |
| IUPAC navn | N-[[3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.14 |
| Formel vægt | 459.9816 |