Få mere at vide
Hexaethylphosphorus Triamide, 95%
Artikelnummer. 10686984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686984 100 g Glasflaske 100g
10662075 5 g Glasflaske 5g
10085840 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686984 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 423081000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2283-11-6 | C12H30N3P | 247.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2283-11-6
Molekylær formel C12H30N3P
Molekylvægt (g/mol) 247.37
MDL nummer MFCD00009041
InChI nøgle FDIOSTIIZGWENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris diethylamino phosphine, hexaethylphosphorous triamide, hexaethyl phosphorous triamide, phosphorous triamide, hexaethyl, n,n,n',n',n,n-hexaethylphosphinetriamine, tris n,n-diethylamino phosphine, hexaethyltriaminophosphine, hexaethylphosphoruo triamide, hexaethylphosphorus triamide, n-bis diethylamino phosphanyl-n-ethylethanamine
PubChem CID 75292
IUPAC navn [bis(diethylamino)phosphanyl]diethylamin
SMIL CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaethylphosphorus triamide
Farve Farveløs til orange-gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 111°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ((C2H5)2N)3P
Brydningsindeks 1.4720 to 1.475
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 247.36
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaethylphosphorus triamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.