Få mere at vide
Hexaethylene Glycol Dimethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaethylene Glycol Dimethyl Ether |
| CAS | 1072-40-8 |
| Molekylær formel | C14H30O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Glyme 7, Hexaglyme |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O7/c1-15-3-5-17-7-9-19-11-13-21-14-12-20-10-8-18-6-4-16-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCOCCOCCOCCOCCOCCOC |
| IUPAC navn | 1-methoxy-2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.38 |
| Formel vægt | 310.1992 |