Få mere at vide
Hexaethyldisiloxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418829
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418829 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15418829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04367.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 994-49-0 | C12H30OSi2 | 246.541 g/mol
Hexaethyldisiloxan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexaethyldisiloxan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i brøndforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 231°C
Kemisk navn eller materiale Hexaethyldisiloxane
Smeltepunkt -115°C
CAS 994-49-0
Mængde 5 g
Molekylær formel C12H30OSi2
Lineær formel (CH3CH2)3SiOSi(CH2CH3)3
MDL nummer MFCD00026693
Beilstein 1750865
Flammepunkt 87°C (188°F)
Synonym hexaethyldisiloxane, disiloxane, hexaethyl, 1,1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane, hexaethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexaethyl, triethylsilylether, triethylsilyl ether, hexaethyldisiloxane min, triethyl triethylsilyloxy silane, 1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
InChI nøgle WILBTFWIBAOWLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC[Si](CC)(CC)O[Si](CC)(CC)CC
IUPAC navn triethyl(triethylsilyloxy)silan
Molekylvægt (g/mol) 246.541
PubChem CID 70442
Formel vægt 246.54
Procent renhed 99%
Brydningsindeks 1.433
Tæthed 0.84