Få mere at vide
Hexaethyl phosphorous triamide, 97%
Artikelnummer. 11494114
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494114 5 g 5g
11404124 25 g 25g
11414124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12490.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2283-11-6 | C12H30N3P | 247.37 g/mol
Hexaethylphosphortriamid anvendes i Barton synteser af hindrede alkener, der involverer afsvovling af småringede heterocykler med eliminering af nitrogen eller kuldioxid. Det bruges også som et reagens til selektiv vicinal dehalogenering af halogenerede alkaner for at give perhalogenerede alkener. Metoden har potentiale til syntese af stærkt fluorerede og blandede fluor-halogenalkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexaethylphosphortriamid anvendes i Barton synteser af hindrede alkener, der involverer afsvovling af småringede heterocykler med eliminering af nitrogen eller kuldioxid. Det bruges også som et reagens til selektiv vicinal dehalogenering af halogenerede alkaner for at give perhalogenerede alkener. Metoden har potentiale til syntese af stærkt fluorerede og blandede fluor-halogenalkener.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2283-11-6
MDL nummer MFCD00009041
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaethyl phosphorous triamide
Tæthed 0.903
Kogepunkt 245°C to 246°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Molekylær formel C8H4F3NO
Brydningsindeks 1.4737
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 636187
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
IUPAC navn 1-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 187.12
PubChem CID 16794
Formel vægt 247.37
Procent renhed 97%