Få mere at vide
Hexadimethrine bromide, MedChemExpress
Beskrivelse
Hexadimethrine bromide (Polybrene) is a cationic polymer used routinely to enhance the efficiency of retrovirus vector-mediated gene transfer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadimethrine bromide |
| Farve | White |
| CAS | 28728-55-4 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | (C13H30N2)n.Br2 |
| Synonym | Polybrene 1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 125 mg/mL ∣DMSO : 5 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |
| Mængde | 50 mg |
| SMIL | C[N+](CCCCCCC)(C)CCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-].[n] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexadimethrine bromide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Polybrene; 1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide